Tisk…
2-(3-Bromophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
394521-1G 394521-5G
SIAL394521-1GEA 2560 CZK
SIAL394521-1G SIAL394521-5G
2-(3-Bromophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(3-Bromophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
MDL Number: MFCD00191857
CAS číslo: 28229-69-8