2-(3-Bromophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
394521-1G
394521-5G
SIAL394521-1GEA
2560
CZK
SIAL394521-1G
SIAL394521-5G
2-(3-Bromophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(3-Bromophenyl)ethanol
Vzorec:
C₈H₉BrO MW: 201,06 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191857 CAS číslo: 28229-69-8 |