Tisk…
N-Ethylisopropylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ200
386391-25ML 386391-5ML
SIAL386391-25MLEA 9110 CZK
SIAL386391-25ML SIAL386391-5ML
N-Ethylisopropylamine, Sigma-Aldrich®
N-Ethylisopropylamine
Vzorec: C₅H₁₃N
MW: 87.16
Bod varu: 60…62 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.7085 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00015105
CAS číslo: 19961-27-4
EINECS: 243-442-1