Tisk…

2-Amino-5-methylthiazol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 5-Methylthiazol-2-ylamine

M-Clarity™ quality level = MQ100

380563-25G 380563-5G
SIAL380563-25GEA 1930 CZK
SIAL380563-25G SIAL380563-5G
2-Amino-5-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-methylthiazole
Vzorec: C₄H₆N₂S
Bod varu: 222 °C (1013 hPa)
Bod tání: 96 °C
MDL Number: MFCD00078317
CAS číslo: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR