Tisk…
Šťavelan diamonný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
379743-25G 379743-5G
SIAL379743-25GEA 6540 CZK
SIAL379743-25G SIAL379743-5G
Šťavelan diamonný monohydrát, Sigma-Aldrich®
di-Ammonium oxalate monohydrate
Vzorec: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142,11 g/mol
Bod varu: 70 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70 °C
Hustota: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149694
CAS číslo: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541