Tisk…
1-Acetylindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-Acetylindole, Indol-1-yl methyl ketone, 1-(1-Indolyl)-1-ethanone, 1-(1H-Indol-1-yl)ethanone
377104-1G 377104-5G
SIAL377104-1GEA 2410 CZK
SIAL377104-1G SIAL377104-5G
1-Acetylindole, Sigma-Aldrich®
1-Acetylindole
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Bod varu: 97,5…101 °C (0.1 mmHg)
Hustota: 1,387 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00038005
CAS číslo: 576-15-8
EINECS: 209-396-1