Tisk…
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
375349-25G 375349-5G
SIAL375349-25GEA 2240 CZK
SIAL375349-25G SIAL375349-5G
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Bod varu: 276 °C (1013 hPa)
Bod tání: 97 °C
Hustota: 1,429 g/cm³ (–153 °C)
MDL Number: MFCD00038832
CAS číslo: 36315-01-2
EINECS: 252-969-6