Tisk…
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
366137-10G 366137-50G
SIAL366137-10GEA 1080 CZK
SIAL366137-10G SIAL366137-50G
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Bod varu: 152 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30…31 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042225
CAS číslo: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III