Tris(trimethylsilyl)silane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS
M-Clarity™ quality level = MQ100
360716-25G
360716-5G
SIAL360716-25GEA
8800
CZK
SIAL360716-25G
SIAL360716-5G
Tris(trimethylsilyl)silane, Sigma-Aldrich®
Tris(trimethylsilyl)silane
Vzorec:
C₉H₂₈Si₄ Bod varu: 82 °C (1013 hPa) Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00077893 CAS číslo: 1873-77-4 Merck Index: 12,09886 |