Tisk…
6-Methoxy-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
360090-25G 360090-5G
SIAL360090-25GEA 12870 CZK
SIAL360090-25G SIAL360090-5G
6-Methoxy-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-o-toluidine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26…29 °C
Hustota: 1,039 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00075455
CAS číslo: 50868-73-0