2-Phenylbenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
o-(Bromomethyl)biphenyl, 2-(Bromomethyl)biphenyl, 2-Phenylbenzylbromide
360082-25G
360082-5G
SIAL360082-25GEA
15060
CZK
SIAL360082-25G
SIAL360082-5G
2-Phenylbenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
2-Phenylbenzyl bromide
Vzorec:
C₁₃H₁₁Br MW: 247,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075454 CAS číslo: 19853-09-9 |