Tisk…
2-Phenylbenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: o-(Bromomethyl)biphenyl, 2-(Bromomethyl)biphenyl, 2-Phenylbenzylbromide
360082-25G 360082-5G
SIAL360082-25GEA 15060 CZK
SIAL360082-25G SIAL360082-5G
2-Phenylbenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
2-Phenylbenzyl bromide
Vzorec: C₁₃H₁₁Br
MW: 247,13 g/mol
MDL Number: MFCD00075454
CAS číslo: 19853-09-9