Tisk…

2-Amino-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

357898-1G 357898-5G
SIAL357898-1GEA 1180 CZK
SIAL357898-1G SIAL357898-5G
2-Amino-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-1,3-propanediol
Vzorec: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Bod varu: 267 °C (1013 hPa)
Bod tání: 91…95 °C
MDL Number: MFCD00051487
CAS číslo: 534-03-2
EINECS: 208-584-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR