Tisk…
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Chloromethoxy-2-methoxyethane, 1-Chloro-2,5-dioxahexane, MEM chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
357480-25G 357480-5G
SIAL357480-25GEA 5270 CZK
SIAL357480-25G SIAL357480-5G
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride, Sigma-Aldrich®
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride
Vzorec: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 124,57 g/mol
Bod varu: 50 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,094 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000888
CAS číslo: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 1992
ADR: 3,III