Tisk…
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
349763-25G 349763-5G
SIAL349763-25GEA 5140 CZK
SIAL349763-25G SIAL349763-5G
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00014027
CAS číslo: 10516-71-9
EINECS: 234-049-6