Tisk…
Sodium dichloroacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
347795-10G 347795-50G
SIAL347795-10GEA 2020 CZK
SIAL347795-10G SIAL347795-50G
Sodium dichloroacetate, Sigma-Aldrich®
Sodium dichloroacetate
Vzorec: C₂HCl₂NaO₂
Bod tání: 198…199 °C
MDL Number: MFCD00070489
CAS číslo: 2156-56-1
EINECS: 218-461-3