2-Phenoxyaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Amino-2-phenoxybenzol
M-Clarity™ quality level = MQ100
346683-25G
346683-500G
SIAL346683-25GEA
1230
CZK
SIAL346683-25G
SIAL346683-500G
2-Phenoxyaniline, Sigma-Aldrich®
2-Phenoxyaniline
Vzorec:
C₁₂H₁₁NO MW: 185,23 g/mol Bod varu: 170 °C (18 mmHg) Bod tání: 46…48 °C |
MDL Number:
MFCD00035765 CAS číslo: 2688-84-8 EINECS: 220-254-8 |