Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
346489-1G 346489-5G
SIAL346489-1GEA 1570 CZK
SIAL346489-1G SIAL346489-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Bod varu: 83…86 °C (24 mmHg)
Bod tání: 450 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042406
CAS číslo: 52771-21-8