Tisk…
3,4,5-Trimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
338931-25G 338931-5G
SIAL338931-25GEA 10000 CZK
SIAL338931-25G SIAL338931-5G
3,4,5-Trimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₃
Bod varu: 106 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,155 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00017150
CAS číslo: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0