Tisk…
3-Phenoxyaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Amino-3-phenoxybenzol
338354-25G 338354-5G
SIAL338354-25GEA 0 CZK
SIAL338354-25G SIAL338354-5G
3-Phenoxyaniline, Sigma-Aldrich®
3-Phenoxyaniline
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Bod varu: 116…120 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 37 °C
Hustota: 1,1584 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00041891
CAS číslo: 3586-12-7
EINECS: 222-715-9