Tisk…
4-Nitrophthalimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Nitroisoindoline-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
332097-25G 332097-5G
SIAL332097-25GEA 15290 CZK
SIAL332097-25G SIAL332097-5G
4-Nitrophthalimide, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophthalimide
Vzorec: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,13 g/mol
Bod tání: 215 °C
MDL Number: MFCD00005884
CAS číslo: 89-40-7
EINECS: 201-905-5