Tisk…

Pyrofosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

322431-2.5KG 322431-25G 322431-500G
SIAL322431-2.5KGEA 3510 CZK
SIAL322431-2.5KG SIAL322431-25G SIAL322431-500G
Pyrofosforečnan draselný, Sigma-Aldrich®
Pyrofosforečnan draselný
Vzorec: K₄O₇P₂
MW: 330,34 g/mol
Bod varu: ∼1500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1090 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011393
CAS číslo: 7320-34-5
EINECS: 230-785-7
Merck Index: 12,07833

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR