Tisk…
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: CHELATON 4, Titriplex® IV
M-Clarity™ quality level = MQ200
319945-100G 319945-25G
SIAL319945-100GEA 12660 CZK
SIAL319945-100G SIAL319945-25G
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
MW: 364,35 g/mol
Bod tání: 213…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066429
CAS číslo: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9