Tisk…
Deoxycholát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
30970-100G 30970-25G 30970-500G
SIAL30970-100GEA 3700 CZK
SIAL30970-100G SIAL30970-25G SIAL30970-500G
Deoxycholát sodný, Sigma-Aldrich®
Deoxycholát sodný
Vzorec: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414.56
Bod tání: 357…365 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064139
CAS číslo: 302-95-4
EINECS: 206-132-7