Tisk…
Benzoyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
308188-1G 308188-5G
SIAL308188-1GEA 1050 CZK
SIAL308188-1G SIAL308188-5G
Benzoyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Benzoyl isocyanate
Vzorec: C₈H₅NO₂
Bod varu: 75 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 28…29 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002032
CAS číslo: 4461-33-0
EINECS: 224-717-5