Tisk…
Šťavelan železnatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Iron (II) ethanedioate dihydrate, Oxalic acid iron (II) salt dihydrate, Ferrous oxalate dihydrate, Iron(II) oxalate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
307726-25G 307726-500G
SIAL307726-25GEA 1290 CZK
SIAL307726-25G SIAL307726-500G
Šťavelan železnatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Šťavelan železnatý dihydrát
Vzorec: Fe(C₂O₄)·2H₂O
Bod tání: 190 °C
Hustota: 2,28 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150040
CAS číslo: 6047-25-2
EINECS: 208-217-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III