Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
30764-1KG-F 30764-100G-F
SIAL30764-1KG-FEA 16530 CZK
SIAL30764-1KG-F SIAL30764-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₆H₁₁ClN₂
MW: 146,62 g/mol
Bod tání: ∼80 °C
Hustota: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 186 °C
MDL Number: MFCD00074843
CAS číslo: 65039-09-0