Tisk…
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
305472-100ML 305472-1L
SIAL305472-100MLEA 3280 CZK
SIAL305472-100ML SIAL305472-1L
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoformate
Vzorec: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12
Bod varu: 101
Bod tání: –53 °C
Hustota: 0.9691 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 13
MDL Number: MFCD00008483
CAS číslo: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
UN: 3272
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07012