Tisk…
triethylorthoformiát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
304050-100ML 304050-1L
SIAL304050-100MLEA 3040 CZK
SIAL304050-100ML SIAL304050-1L
triethylorthoformiát, Sigma-Aldrich®
triethylorthoformiát
Vzorec: C₇H₁₆O₃
Bod varu: 146 °C (1013 hPa)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0,8964 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009230
CAS číslo: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07012