Tisk…
2-Amino-5-bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Bromopyrimidin-2-ylamine, 5-Bromopyrimidin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
303526-1G 303526-5G
SIAL303526-1GEA 2250 CZK
SIAL303526-1G SIAL303526-5G
2-Amino-5-bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
MW: 174 g/mol
MDL Number: MFCD00012341
CAS číslo: 7752-82-1