Tisk…
n-Butyllithium 2 mol/l in cyclohexane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
302120-100ML 302120-800ML
SIAL302120-100MLEA 1930 CZK
SIAL302120-100ML SIAL302120-800ML
n-Butyllithium 2 mol/l in cyclohexane, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Vzorec: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Bod tání: -76
Hustota: 0.765
MDL Number: MFCD00009414
CAS číslo: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2 I