1-Chloroethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
301485-25G
301485-5G
SIAL301485-25GEA
5190
CZK
SIAL301485-25G
SIAL301485-5G
1-Chloroethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
1-Chloroethyl chloroformate
Vzorec:
C₃H₄Cl₂O₂ Bod varu: 118…119 °C (1013 hPa) Bod tání: –65 °C Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 40 °C |
MDL Number:
MFCD00000647 CAS číslo: 50893-53-3 EINECS: 256-834-2 UN: 2742 ADR: 6.1,II |