Tisk…
N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
292265-25G 292265-5G
SIAL292265-25GEA 5080 CZK
SIAL292265-25G SIAL292265-5G
N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine ≥98%, Sigma-Aldrich®
N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine
Vzorec: C₁₈H₁₆N₂
MW: 260,34 g/mol
Bod varu: 469 °C (1013 hPa)
Bod tání: 146…149 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 193 °C
MDL Number: MFCD00003015
CAS číslo: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Merck Index: 12,03388