Tisk…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
290149-1G 290149-5G
SIAL290149-1GEA 1750 CZK
SIAL290149-1G SIAL290149-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, Sigma-Aldrich®
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₆
MW: 307.03
Bod varu: 112 °C (0.2 mmHg)
Hustota: 1.637 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010306
CAS číslo: 140690-56-8
UN: 3265
ADR: 8 II