Tisk…
3-Chloro-2-methylpropene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
281972-100ML 281972-1L
SIAL281972-100MLEA 1940 CZK
SIAL281972-100ML SIAL281972-1L
3-Chloro-2-methylpropene, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2-methylpropene
Vzorec: C₄H₇Cl
MW: 90.55
Bod varu: 72
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0.93
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000953
CAS číslo: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02167