Tisk…
Ethyl benzoylacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
281492-100ML 281492-500ML
SIAL281492-100MLEA 1980 CZK
SIAL281492-100ML SIAL281492-500ML
Ethyl benzoylacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl benzoylacetate
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 1,114 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 140 °C
MDL Number: MFCD00009196
CAS číslo: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 13,03803