Tisk…
6-Nitroveratraldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
279609-25G 279609-5G
SIAL279609-25GEA 4790 CZK
SIAL279609-25G SIAL279609-5G
6-Nitroveratraldehyde, Sigma-Aldrich®
6-Nitroveratraldehyde
Vzorec: C₉H₉NO₅
Bod tání: 134…135 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007134
CAS číslo: 20357-25-9
EINECS: 243-762-1