Tisk…
4-Nitrophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
274755-25G 274755-5G
SIAL274755-25GEA 2950 CZK
SIAL274755-25G SIAL274755-5G
4-Nitrophthalic acid, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophthalic acid
Vzorec: C₈H₅NO₆
MW: 211,13 g/mol
Bod tání: 162…165 °C
MDL Number: MFCD00007252
CAS číslo: 610-27-5
EINECS: 210-215-3