Tisk…

1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride

M-Clarity™ quality level = MQ100

272841-25G 272841-5G
SIAL272841-25GEA 3740 CZK
SIAL272841-25G SIAL272841-5G
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₆H₁₁ClN₂
Bod tání: ∼80 °C
Hustota: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 186 °C
MDL Number: MFCD00074843
CAS číslo: 65039-09-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR