2,4,6-Triphenylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
272515-1G
272515-5G
SIAL272515-1GEA
4230
CZK
SIAL272515-1G
SIAL272515-5G
2,4,6-Triphenylaniline, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triphenylaniline
Vzorec:
C₂₄H₁₉N MW: 321,42 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012371 CAS číslo: 6864-20-6 |