Tisk…
2,4,6-Triphenylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
272515-1G 272515-5G
SIAL272515-1GEA 4230 CZK
SIAL272515-1G SIAL272515-5G
2,4,6-Triphenylaniline, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triphenylaniline
Vzorec: C₂₄H₁₉N
MW: 321,42 g/mol
MDL Number: MFCD00012371
CAS číslo: 6864-20-6