ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, α-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
272507-25G
272507-5G
SIAL272507-25GEA
0
CZK
SIAL272507-25G
SIAL272507-5G
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₅ClF₂O MW: 190.58 Bod varu: 233 Bod tání: 47…48 °C |
MDL Number:
MFCD00013252 CAS číslo: 51336-94-8 UN: 3261 ADR: 8 II |