Tisk…
5-Cyano-1-pentyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Hexynenitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
271349-1G 271349-5G
SIAL271349-1GEA 1380 CZK
SIAL271349-1G SIAL271349-5G
5-Cyano-1-pentyne, Sigma-Aldrich®
5-Cyano-1-pentyne
Vzorec: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Bod varu: 115 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,891 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001978
CAS číslo: 14918-21-9
UN: 1992
ADR: 3,III