Tisk…

1,3-Dioxolan, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

271020-100ML 271020-1L
SIAL271020-100MLEA 3370 CZK
SIAL271020-100ML SIAL271020-1L
1,3-Dioxolan, Sigma-Aldrich®
1,3-Dioxolan
Vzorec: C₃H₆O₂
MW: 74.08
Bod varu: 75
Bod tání: –95 °C
Hustota: 1.066 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00003207
CAS číslo: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR