Tisk…
Sodium cholate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
27029-100G-F 27029-500G-F
SIAL27029-100G-FEA 5670 CZK
SIAL27029-100G-F SIAL27029-500G-F
Sodium cholate hydrate, Sigma-Aldrich®
Sodium cholate hydrate
Vzorec: C₂₄H₃₉NaO₅·H₂O
MDL Number: MFCD00064138
CAS číslo: 206986-87-0
EINECS: 206-643-5