Tisk…
3,4-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
270237-25G 270237-5G
SIAL270237-25GEA 3930 CZK
SIAL270237-25G SIAL270237-5G
3,4-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluoroaniline
Vzorec: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Bod tání: 22 °C
Hustota: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007761
CAS číslo: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
UN: 2941
ADR: 6.1,III