Tisk…
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
269670-10G 269670-50G
SIAL269670-10GEA 1380 CZK
SIAL269670-10G SIAL269670-50G
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232,73 g/mol
Bod varu: 165 °C (18 mmHg)
Bod tání: 83 °C
MDL Number: MFCD00007449
CAS číslo: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II