Tisk…
Diethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
MQ100
268119-25G 268119-5G
SIAL268119-25GEA 10360 CZK
SIAL268119-25G SIAL268119-5G
Diethyl methylphosphonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl methylphosphonate
Vzorec: C₅H₁₃O₃P
MW: 152.13
Bod varu: 190…194 °C (1013 hPa)
Hustota: 1.0406 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00009813
CAS číslo: 683-08-9
EINECS: 211-667-4