Tisk…
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
263885-100G 263885-25G
SIAL263885-100GEA 13380 CZK
SIAL263885-100G SIAL263885-25G
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
MDL Number: MFCD00010149
CAS číslo: 3102-70-3
EINECS: 221-456-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I