Tisk…
3-(Trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
263494-25G 263494-5G
SIAL263494-25GEA 6280 CZK
SIAL263494-25G SIAL263494-5G
3-(Trifluoromethyl)benzylamine, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Bod varu: 72…74 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008117
CAS číslo: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2