Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
263397-1G 263397-5G
SIAL263397-1GEA 1280 CZK
SIAL263397-1G SIAL263397-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₆
MW: 307,03 g/mol
Bod varu: 136…140 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009905
CAS číslo: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN: 3265
ADR: 8,II