Tisk…
3-Hydroxy-p-anisidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Hydroxy-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxyphenol, 3-Hydroxy-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ100
262110-10G 262110-1G
SIAL262110-10GEA 7760 CZK
SIAL262110-10G SIAL262110-1G
3-Hydroxy-p-anisidine, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-p-anisidine
Vzorec: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Bod varu: 277 °C (1013 hPa)
Bod tání: 128…131 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010222
CAS číslo: 1687-53-2
EINECS: 216-873-8